missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Syndecan-2/CD362 Antibody (305515R), DyLight 350, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB2965RD
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Syndecan-2/CD362 Monoclonal antibody specifically detects Syndecan-2/CD362 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
| Syndecan-2/CD362 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 350 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 305515R | |
| Flow Cytometry | |
| CD362 antigen, fibroglycan, heparan sulfate proteoglycan 1, cell surface-associated, Heparan sulfate proteoglycan core protein, HSPG, HSPG1syndecan proteoglycan 2, SYND2cell surface-associated heparan sulfate proteoglycan 1, syndecan 2, syndecan-2 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Syndecan-2/CD362, Glu19-Gly144, Accession # AAH49836 | |
| 0.1 mL | |
| Extracellular Matrix | |
| 6383 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu