Learn More
Syndecan-2/CD362 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
369.00€ - 559.00€
Spécification
| Antigène | Syndecan-2/CD362 |
|---|---|
| Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18281242
|
Novus Biologicals
NBP2-58489 |
100 μL |
559.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18685637
|
Novus Biologicals
NBP2-58489-25ul |
25 μL |
369.00€
25µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Syndecan-2/CD362 Polyclonal specifically detects Syndecan-2/CD362 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.Spécification
| Syndecan-2/CD362 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Extracellular Matrix | |
| CD362 antigen, fibroglycan, heparan sulfate proteoglycan 1, cell surface-associated, Heparan sulfate proteoglycan core protein, HSPG, HSPG1syndecan proteoglycan 2, SYND2cell surface-associated heparan sulfate proteoglycan 1, syndecan 2, syndecan-2 | |
| SDC2 | |
| IgG | |
| Affinity Purified |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| 6383 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:KVETTTLNIQNKIPAQTKSPEETDKEKVHLSDSERKMDPAEEDTNVYTEKHSDSLFKRTEVL | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
For Research Use Only