Learn More
SynGAP Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
213.00€ - 507.00€
Spécification
Antigène SynGAP
Concentration 1 mg/mL
Dilution Western Blot 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1 μg/mL, Immunoprecipitation 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18536804
Afficher les documents
Novus Biologicals
NB120-3344-0.025mg
0.025 mg
213.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18544630
Afficher les documents
Novus Biologicals
NB120-3344
0.1 mg
507.00€
0.10mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
SynGAP Polyclonal antibody specifically detects SynGAP in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
SynGAP
Western Blot 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1 μg/mL, Immunoprecipitation 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
DKFZp761G1421, KIAA1938135kDa, MRD5, synaptic Ras GTPase activating protein 1, synaptic Ras GTPase activating protein 1 homolog (rat), Synaptic Ras-GAP 1
GST fusion protein of a recombinant fragment, residues 947-1167, of rat SynGAP.
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
1 mg/mL
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Neuroscience, Vision
PBS with 1 mg/mL BSA
8831
IgG
Immunogen affinity purified
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.