Learn More
IKA™ Élément de dispersion numérique T 25
Utilisez cet élément de dispersion avec l’homogénéisateur numérique IKA™ T 25. Les éléments de dispersion numérique IKA T 25 conviennent aux applications telles que le broyage par voie humide, la suspension et l’émulsion (opération par lots).
2440.00€ - 2570.00€
Spécification
Type de produit | Élément de dispersion |
---|---|
Longueur (métrique) de l’arbre | 270 mm |
Matériau | FFPM, SIC, acier inox 316 L |
Quantité d’emballage | 1 de chaque |
Méthode de stérilisation | chimique humide |
Code produit | Marque | Plage de volume (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de volume (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10282481
|
IKA™
0002466900 |
50 ml à 2 L | 25 mm |
2570.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10009160
|
IKA™
0002348000 |
10 ml à 1,5 L | 18 mm |
2440.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10059340
|
IKA™
0002404000 |
100 ml à 2 L | 25 mm |
2545.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Pour une utilisation avec l’instrument de dispersion numérique T 25
- Le roulement d’arbre de l’outil de dispersion est constitué de deux roulements à billes et d’un joint d’étanchéité à coulisse à poussée unique (SiC)
- Contenu de l’emballage : arbre et tête de dispersion
- Les matériaux en plastique utilisés sont approuvés par la FDA (Food and Drug Administration)
- Adapté aux solvants
- Matériaux en contact avec le milieu : FFPM / SIC, AISI 316L
- Température max. : 220°C
- Méthodes de stérilisation : chimique humide
Spécification
Élément de dispersion | |
FFPM, SIC, acier inox 316 L | |
chimique humide |
270 mm | |
1 de chaque |