missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

T-bet/TBX21 Antibody, FITC, R&D Systems™

Code produit 18624778 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18624778 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18624778 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP241235F
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody

T-bet/TBX21 Polyclonal antibody specifically detects T-bet/TBX21 in Human, Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène T-bet/TBX21
Applications ELISA, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué FITC
Formule PBS
Alias de gène T-bet, TBETT-PET, TBLYMT-cell-specific T-box transcription factor T-bet, T-box 21, T-box expressed in T cells, T-box protein 21, T-box transcription factor TBX21, Transcription factor TBLYM
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the carboxy terminus of human TBX2. The immunogen is located within the last 50 amino acids of TBX21 . Amino Acid Squence: APSPFDKEAEGQFYNYFPN
Méthode de purification Peptide affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Immunology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 30009
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.