Learn More
BRAND™ Robinet d’arrêt à alésage en T
Le robinet d’arrêt à alésage en T BRAND est en PTFE et comprend une buse.
Marque: BRAND™ 88675
61.30 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Description
- Levier de vanne en polypropylène
- Excellente résistance chimique
- Avec embouts pour tuyaux intégrés
Spécification
Robinet d’arrêt à alésage en T | |
PTFE | |
Buse |
4 mm | |
Tubes de 8 mm de DI |