Learn More
BRAND™ Robinet d’arrêt à alésage en T
Le robinet d’arrêt à alésage en T BRAND est en PTFE et comprend une buse.
60.20€ - 66.90€
Spécification
Type | Robinet d’arrêt à alésage en T |
---|---|
Matériau | PTFE |
Contenu | Buse |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10203781
|
BRAND™
88660 |
3 mm |
60.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10691372
|
BRAND™
88675 |
4 mm |
66.90€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Levier de vanne en polypropylène
- Excellente résistance chimique
- Avec embouts pour tuyaux intégrés
Spécification
Robinet d’arrêt à alésage en T | |
PTFE | |
Buse |