missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TAF5 Antibody, Novus Biologicals™

Code produit 18091844 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
25 μL
Conditionnement:
0.10mL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18091844 0.1 mL 0.10mL
18463751 25 μL 25µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18091844 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP186971

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

TAF5 Polyclonal specifically detects TAF5 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène TAF5
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 0.04-0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Formule PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gène TAF(II)100, TAF2DTATA box binding protein (TBP)-associated factor 2D, TAF5 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, TAFII100TAFII-100, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, RNA polymerase II, D, 100kD, transcription initiation factor TFIID 100 kD subunit, Transcription initiation factor TFIID 100 kDa subunit, transcription initiation factor TFIID subunit 5
Symboles de gène(s) TAF5
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:IVQEHLYIDIFDGMPRSKQQIDAMVGSLAGEAKREANKSKVFFGLLKEPEIEVPLDDEDEEGENEEGKPKKKKPKKDSIGSKSKKQDPNAPPQNRIPLPELKDSDKLDKIMNMKETTK
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6877
Spécificité du test Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.