missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TAFA4/FAM19A4 Antibody (480103), DyLight 405, Novus Biologicals™

Code produit 18538624 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18538624 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18538624 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB5099E

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

TAFA4/FAM19A4 Monoclonal antibody specifically detects TAFA4/FAM19A4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène TAFA4/FAM19A4
Applications Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Classification Monoclonal
Clone 480103
Conjugué DyLight 405
Dilution Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène Chemokine-like protein TAFA-4, family with sequence similarity 19 (chemokine (C-C motif)-like), member A4, FLJ25161, TAFA4, TAFA-4
Espèces hôtes Mouse
Immunogène E. coli-derived recombinant human TAFA4, Ser35-Arg140, Accession # Q96LR4
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 151647
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.