missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Étiquette

Marque:  Brady™ 256212

Code nomenclature Nacres: HA.12

Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11706875

  • 25.50€ / 1 pack
Expédition estimée: 06-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

Spécification

Spécification

10/boîte
Black on Yellow
DANGER CETTE ÉTIQUETTE ET CONDAMNATION NE PEUVENT ÊTRE ENLEVÉES QUE PAR : VOIR VERSO
6.3 in.
0.249 mm
-40°F to +212°F
75 mm
7 mm
Étiquette
Polyester
Lockout Tagout
160 mm
-40°C to +100°C
2.95 in.
160 x 75 mm
Lockout Tagout Tags
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions