Learn More
Brady™ Étiquette
25.50€
Spécification
Quantité | 10/boîte |
---|---|
Type | Étiquette |
Matériau | Polyester |
À utiliser avec (application) | Lockout Tagout |
Hauteur (impériale) | 6.3 in. |
Code produit | Marque | Message | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Message | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11746855
|
Brady™
256184 |
Vierge |
25.50€
1 pack |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11716875
|
Brady™
256213 |
DANGER - CETTE CONDAMNATION ET ÉTIQUETTE NE PEUVENT ETRE ENLEVÉES QUE PAR : VOIR VERSO |
25.50€
1 pack |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11776855
|
Brady™
256187 |
Défense de fermer la vanne |
25.50€
1 pack |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11716865
|
Brady™
256194 |
Défense d’ouvrir la vanne |
25.50€
1 pack |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11796855
|
Brady™
256192 |
Défense d’enclencher |
25.50€
1 pack |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11726875
|
Brady™
256215 |
DANGER - DÉFENSE D’ENCLENCHER TANT QUE L’ÉTIQUETTE EST APPLIQUÉE |
25.50€
1 pack |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11746865
|
Brady™
256198 |
Ne pas fermer |
25.50€
1 pack |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11756855
|
Brady™
256185 |
Ne pas couper l’électricité |
25.50€
1 pack |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11726865
|
Brady™
256195 |
Ne pas ouvrir |
25.50€
1 pack |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11786855
|
Brady™
256188 |
Ne pas mettre en marche, en cours d’entretien |
25.50€
1 pack |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11706865
|
Brady™
256193 |
Ne pas mettre en marche |
25.50€
1 pack |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11766865
|
Brady™
256201 |
Ne pas mettre en marche. Ne pas enlever cette condamnation |
25.50€
1 pack |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11736875
|
Brady™
256216 |
DANGER - NE PAS TOUCHER |
25.50€
1 pack |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11706875
|
Brady™
256212 |
DANGER CETTE ÉTIQUETTE ET CONDAMNATION NE PEUVENT ÊTRE ENLEVÉES QUE PAR : VOIR VERSO |
25.50€
1 pack |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11736865
|
Brady™
256197 |
Ne pas utiliser |
25.50€
1 pack |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11796865
|
Brady™
256205 |
HORS SERVICE |
25.50€
1 pack |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11756865
|
Brady™
256200 |
NE PAS TOUCHER |
25.50€
1 pack |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
10/boîte | |
Polyester | |
6.3 in. | |
0.249 mm | |
-40°F to +212°F | |
75 mm | |
7 mm |
Étiquette | |
Lockout Tagout | |
160 mm | |
-40°C to +100°C | |
2.95 in. | |
160 x 75 mm | |
Lockout Tagout Tags |