Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle métallisé anti-fraude
Le consommable en vinyle métallisé imprimable par transfert thermique (B-362) se fissure afin de montrer les signes de falsification des produits et éviter le retrait intégral de l’étiquette.
Marque: Brady™ 173726
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.06800kg
Description
- Étiquettes en vinyle métallisé anti-fraude imprimables pour imprimantes portables M610 et M611.
- Le consommable en vinyle métallisé anti-fraude (B-362) est idéal pour les plaques signalétiques et de série.
- Soyez prudent lors du retrait du support car le consommable est fragile.
- Le consommable offre une excellente résistance aux carburants et à l'huile.
- Température d'utilisation de -70 à 100°C (-94 à 212°F)
Spécification
Not Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
Silver | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Component and Equipment Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling, Security Identification | |
No | |
Rectangle | |
-70°C to +80°C | |
0.064 mm | |
0.5 in. | |
25.4 mm |
ASTM D 1000, ASTM G 155, RoHS Directive 2011/65/EU | |
None | |
Gloss | |
Vinyl | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
500 Labels | |
-94°F to +176°F | |
0.0025 in. | |
0.5 x 1 in. | |
1 in. | |
12.7 mm |