Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle métallisé anti-fraude
Le consommable en vinyle métallisé imprimable par transfert thermique (B-362) se fissure afin de montrer les signes de falsification des produits et éviter le retrait intégral de l’étiquette.
46.87€ - 96.00€
Spécification
Autoclavable | Not Autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | ASTM D 1000, ASTM G 155, RoHS Directive 2011/65/EU |
Type d’adhésif | Permanent Acrylic |
Revêtement | None |
Couleur | Silver |
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | À utiliser avec (équipement) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | À utiliser avec (équipement) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17868824
|
Brady™
174556 |
0.5 x 1 in. | M710, BMP71 | 12.7 mm |
89.94€
500 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17868844
|
Brady™
173726 |
0.5 x 1 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 12.7 mm |
96.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17871569
|
Brady™
173385 |
1 x 2 in. | M710, BMP71 | 25.4 mm |
46.87€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17831689
|
Brady™
173819 |
1 x 1.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 25.4 mm |
67.07€
250 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17808854
|
Brady™
174602 |
1.5 x 1 in. | M710, BMP71 | 38.1 mm |
68.70€
250 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17808224
|
Brady™
173868 |
1.9 x 3 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 48.26 mm |
81.40€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17849154
|
Brady™
174609 |
1.9 x 3 in. | M710, BMP71 | 48.26 mm |
73.95€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17829014
|
Brady™
173745 |
2 x 1 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 50.8 mm |
58.15€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Le consommable en vinyle métallisé anti-fraude (B-362) est idéal pour les plaques signalétiques et de série.
- Soyez prudent lors du retrait du support car le consommable est fragile.
- Le consommable offre une excellente résistance aux carburants et à l'huile.
- Température d'utilisation de -70 à 100°C (-94 à 212°F)
Spécification
Not Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
Silver | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Component and Equipment Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling, Security Identification | |
Rectangle | |
-70°C to +80°C | |
0.064 mm |
ASTM D 1000, ASTM G 155, RoHS Directive 2011/65/EU | |
None | |
Gloss | |
Vinyl | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
No | |
-94°F to +176°F | |
0.0025 in. |