missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TAP1 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Proteintech 68412-1-IG-150UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
The TAP1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human TAP1. This antibody recognizes human antigen. The TAP1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.Spécification
| TAP1 | |
| Monoclonal | |
| 1000 μg/mL | |
| ABC17; ABCB2; APT1; D6S114E; FLJ26666; FLJ41500; PSF1; RING4; TAP1*0102N; TAP1N | |
| Recombinant Protein | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| 70 kDa | |
| Liquid |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA | |
| 1B8A7 | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Protein A purification | |
| RUO | |
| 6890 | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. | |
| Monoclonal Antibody | |
| IgG2b |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu