Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Protein Assays Core Reagents Base Kit
Kit de base de réactifs fondamentaux pour dosages de protéines TaqMan™
Marque: Applied Biosystems™ 4448592
1295.40 EUR valable jusqu'au 2024-06-28
Utilisez le code promo "21649" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.07000kg
Description
Le kit de base des principaux réactifs destinés au dosage de la protéine TaqMan™ contient les réactifs nécessaires pour effectuer différentes étapes de ligature et d’amplification par PCR pour exprimer la protéine TaqMan™ par le biais d’expériences. Le dosage PCR universel contient des concentrations optimisées de sonde TaqMan™ et d’amorces d’oligonucléotides (directes et inversées) conçues pour amplifier une région du produit de ligature traité à la protéase pour la détection sur un système de PCR en temps réel Applied Biosystems.Spécification
TaqMan™ | |
PCR en temps réel (qPCR), analyse de cellules souches | |
Détection amorce-sonde | |
Kit de base de réactifs fondamentaux pour dosages de protéines | |
Non | |
ROX (pré-mélangé) | |
TaqMan™ | |
Rapide | |
Non spécifique à la cible |
Système 7500 Fast, système 7500, système 7900HT Fast, système 7900HT, StepOnePlus™, mode rapide | |
Le kit de base de réactifs fondamentaux pour dosages de protéines TaqMan™ contient : ADN ligase, 500X (1 × 50 µl) Tampon de dilution de ligase, 1X (1 × 15 ml) Tampon de réaction de ligature, 20X (1 × 4 ml) Solution saline dans un tampon phosphate (PBS), 1X, pH 7,4 (1 × 5 ml) Protéase, 100X (1 × 50 µl) Essai PCR universel, 20X (1 × 600 µl) Stocker tous les composants entre -15 et -25°C. |
|
FAM | |
Tissus, cellules | |
500 | |
ADN polymérase AmpliTaq™ Fast | |
Quantification des protéines par qPCR | |
Glace humide |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.