Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Protein Assays Core Reagents Base Kit
Kit de base de réactifs fondamentaux pour dosages de protéines TaqMan™
512.00€ - 1524.00€
Spécification
Gamme de produits | TaqMan™ |
---|---|
Méthode de détection | Détection amorce-sonde |
Marqueur ou colorant | FAM |
Compatibilité avec les amorces et les sondes | TaqMan™ |
Méthode PCR | Quantification des protéines par qPCR |
Product Code | Brand | Nbre de réactions | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Nbre de réactions | Price | Quantity & Availability | |||||
11521306
|
Applied Biosystems™
4405460 |
100 réactions |
512.00€
100 réactions |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12047799
|
Applied Biosystems™
4448592 |
500 |
1524.00€
500 réactions |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le kit de base des principaux réactifs destinés au dosage de la protéine TaqMan™ contient les réactifs nécessaires pour effectuer différentes étapes de ligature et d’amplification par PCR pour exprimer la protéine TaqMan™ par le biais d’expérience. Le dosage PCR universel contient des concentrations optimisées de sonde TaqMan™ et d’amorces d’oligonucléotides (directes et inversées) conçues pour amplifier une région du produit de ligature traité à la protéase pour la détection sur un système de PCR en temps réel Applied Biosystems.Specifications
TaqMan™ | |
FAM | |
Quantification des protéines par qPCR | |
Glace humide |
Détection amorce-sonde | |
TaqMan™ | |
Rapide | |
Non spécifique à la cible |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.