Learn More
TARS Mouse, anti-Human, Unconjugated, Clone: 1A11F10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène TARS
Clone 1A11F10
Concentration 500 μg/mL
Applications Western Blot, ELISA
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
17291476
Afficher les documents
Proteintech
67828-1-IG-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17281476
Afficher les documents
Proteintech
67828-1-IG-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
TARS (Threonyl-tRNA synthetase), also known as threonine-tRNA ligase or ThrRS, belongs to the aminoacyl-tRNA synthetase family. Aminoacyl-tRNA synthetase (aaRS) catalyzes the specific esterification of an amino acid with the 3′-terminal hydroxyl group of its cognate tRNA. Specificity of aminoacylation catalyzed by aaRSs ensures the accurate translation of the genetic code in the first step of protein synthesis (PMID: 26324710). TARS has some isoforms with the molecular mass of 83, 87 kDa and other MW.
Spécification
Spécification
TARS
500 μg/mL
Monoclonal
Liquid
Human, Mouse, Rat
Primary
1A11F10
Western Blot, ELISA
Unconjugated
Mouse
6897