missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
TASP1 Monoclonal specifically detects TASP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Spécification
Spécification
| Antigène | TASP1 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | OTI1H6 |
| Conjugué | DyLight 755 |
| Dilution | Western Blot |
| Formule | 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide |
| Alias de gène | C20orf13taspase 1, chromosome 20 open reading frame 13, dJ585I14.2, EC 3.4.25.-, FLJ20212, MGC39159, taspase, threonine aspartase, 1, Taspase-1, threonine aspartase 1 |
| Symboles de gène(s) | TASP1 |
| Espèces hôtes | Mouse |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?