Learn More
TATA binding protein TBP Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
196.00€ - 468.00€
Spécification
Antigène TATA binding protein TBP
Dilution Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200
Applications Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18619061
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-95183-0.02ml
0.02 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18611912
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-95183-0.1ml
0.1 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
TATA binding protein TBP Polyclonal antibody specifically detects TATA binding protein TBP in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
Spécification
TATA binding protein TBP
Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Transcription Factors and Regulators
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
6908
IgG
Affinity purified
Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
GTF2D, GTF2D1, HDL4, MGC126054, MGC126055, SCA17, TATA box binding protein, TATA sequence-binding protein, TATA-binding factor, TATA-box binding protein N-terminal domain, TATA-box factor, TATA-box-binding protein, TF2D, TFIIDMGC117320, Transcription initiation factor TFIID TBP subunit
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 160-319 of human TBP (NP_001165556.1). LKTIALRARNAEYNPKRFAAVIMRIREPRTTALIFSSGKMVCTGAKSEEQSRLAARKYARVVQKLGFPAKFLDFKIQNMVGSCDVKFPIRLEGLVLTHQQFSSYEPELFPGLIYRMIKPRIVLLIFVSGKVVLTGAKVRAEIYEAFENIYPILKGFRKTT
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.