Learn More
Tau Oligomeric Complex Antibody (TOC1), Biotin - Chimeric, R&D Systems™
Code produit 18620355 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18620355 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18620355 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP320162B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    561.95€
    488.25€ / 0.1mL
    Économisez 73.70€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Tau Oligomeric Complex Monoclonal specifically detects Tau Oligomeric Complex in Human samples. It is validated for ELISA∣Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Immunohistochemistry∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Tau Oligomeric Complex
Applications ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone TOC1
Conjugué Biotin
Formule PBS
Alias de gène Tau Oligomeric Complex 1, TOC1, TOC-1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène The original antibody was generated by immunizing a mouse with electro eluted cross-linked Tau dimers.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG κ
Gamme de produits Novus