Learn More
TBCA Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00€ - 470.00€
Spécification
Antigène TBCA
Dilution Western Blot 1:1000-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18685442
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-94247-0.02ml
0.02 mL
190.00€
0.02mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18668222
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP2-94247-0.1ml
0.1 mL
470.00€
0.10mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
TBCA Polyclonal antibody specifically detects TBCA in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
TBCA
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
6902
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:1000-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
CFA, chaperonin cofactor A, TCP1-chaperonin cofactor A, tubulin folding cofactor A, Tubulin-folding cofactor A, tubulin-specific chaperone a
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-108 of human TBCA (NP_004598.1). MADPRVRQIKIKTGVVKRLVKEKVMYEKEAKQQEEKIEKMRAEDGENYDIKKQAEILQESRMMIPDCQRRLEAAYLDLQRILENEKDLEEAEEYKEARLVLDSVKLEA
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.