missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TBX19 (Tpit) Monoclonal Antibody (OTI2G1), TrueMAB™, OriGene

Mouse Monoclonal Antibody

Marque:  Origene Technologies TA800683

Encompass_Preferred
Code nomenclature Nacres: NA.46

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17518762

  • 540.87€ / 100µL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

This gene is a member of a phylogenetically conserved family of genes that share a common DNA-binding domain, the T-box. T-box genes encode transcription factors involved in the regulation of developmental processes. Mutations in this gene were found in patients with isolated deficiency of pituitary POMC-derived ACTH, suggesting an essential role for this gene in differentiation of the pituitary POMC lineage. ACTH deficiency is characterized by adrenal insufficiency symptoms such as weight loss, lack of appetite (anorexia), weakness, nausea, vomiting, and low blood pressure.
Spécification

Spécification

TBX19 (Tpit)
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
O60806
TBX19
Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 1-238 of human TBX19 produced in E.coli.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Western Blot
OTI2G1
Unconjugated
TBX19
TBS19, TPIT, dJ747L4.1
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
9095
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis