missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TBX19 (Tpit) Monoclonal Antibody (OTI2G1), TrueMAB™, OriGene

Mouse Monoclonal Antibody

Marque:  Origene Technologies TA800683S

Encompass_Preferred
Code nomenclature Nacres: NA.46

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17538762

  • 242.00€ / 30µL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

TBX19 (Tpit) Monoclonal antibody specifically detects TBX19 (Tpit) in Human samples. It is validated for Western Blot
Spécification

Spécification

TBX19 (Tpit)
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q8IUC6
Mouse
Affinity chromatography
RUO
148022
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IgG1
Western Blot
OTI2G1
Unconjugated
TICAM1
AU019250; D1Ertd754e; dJ747L4.1; si:ch211-155d24.2; T-box 19; T-box factor, pituitary; T-box protein 19; T-box transcription factor 19; T-box transcription factor TBX19; T-box transcription factor TBX19; T-box-containing protein TBXT; TBS 19; TBS19; TBX19; tbx-19; Tpit; Tpit; Tbx19
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 120-420 of human TICAM1 produced in E.coli.
30 μL
Primary
Human
Liquid
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis