Learn More
TCF4 Antibody (TCF4/1705), HRP, R&D Systems™
Code produit 18621328 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18621328 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18621328 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP308236H
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
TCF4 Monoclonal specifically detects TCF4 in Human samples. It is validated for ELISA/Immunohistochemistry (Paraffin)/Protein Array/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène TCF4
Applications ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone TCF4/1705
Conjugué HRP
Formule PBS
Alias de gène BHLHB19, bHLHb19E2-2, Class B basic helix-loop-helix protein 19, Immunoglobulin transcription factor 2, ITF-2, ITF2PTHS, MGC149724, SEF-2, SEF2-1, SEF2-1A, SEF2-1B, SEF2MGC149723, SL3-3 enhancer factor 2, TCF-4, transcription factor 4
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant human TCF4 protein fragment (around aa 365-671) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P15884 )
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Transcription Factors and Regulators
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6925
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2a κ
Gamme de produits Novus