Läs mer
Läs mer
TCF7/TCF1 Antibody (2E9), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals H00006932-M02
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
TCF7/TCF1 Monoclonal antibody specifically detects TCF7/TCF1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA
Specifikationer
| TCF7/TCF1 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| NP_003193 | |
| Mouse | |
| IgG purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Sandwich ELISA | |
| 2E9 | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| FLJ36364, MGC47735, T-cell factor 1, T-cell specific, TCF1, TCF-7, transcription factor 7 (T-cell specific, HMG-box) | |
| TCF7 (NP_003193, 287 a.a. ~ 384 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. VIAECTLKESAAINQILGRRWHALSREEQAKYYELARKERQLHMQLYPGWSARDNYGKKKRRSREKHQESTTGGKRNAFGTYPEKAAAPAPFLPMTVL | |
| 0.1 mg | |
| Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway | |
| 6932 | |
| Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG2a κ |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering