missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TCL1A Antibody (TCL1/2078), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-75747-20ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
TCL1A Monoclonal antibody specifically detects TCL1A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Spécification
| TCL1A | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL, Protein Array | |
| P56279 | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array | |
| TCL1/2078 | |
| Unconjugated | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| Oncogene TCL1, Oncogene TCL-1, Protein p14 TCL1, T-cell leukemia/lymphoma 1A, T-cell lymphoma-1, T-cell lymphoma-1A, TCL1T-cell leukemia/lymphoma protein 1A | |
| Recombinant human TCL1A protein fragment (around aa 2-109) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P56279) | |
| 20 μg | |
| Cancer | |
| 8115 | |
| Store at 4°C. | |
| IgG1 κ |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu