missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TCL1A Antibody (TCL1/2747R), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-08384JF646
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
TCL1A Monoclonal antibody specifically detects TCL1A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| TCL1A | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 646 | |
| Oncogene TCL1, Oncogene TCL-1, Protein p14 TCL1, T-cell leukemia/lymphoma 1A, T-cell lymphoma-1, T-cell lymphoma-1A, TCL1T-cell leukemia/lymphoma protein 1A | |
| Recombinant human TCL1A protein fragment (around aa 2-109) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P56279) | |
| 100 μg | |
| Cancer | |
| 8115 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| TCL1/2747R | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu