Learn More
TCR alpha Antibody (34), PE/Atto594 - Chimeric, R&D Systems™
Code produit 18602558 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18602558 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18602558 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP252684PEATT594
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
TCR alpha Monoclonal antibody specifically detects TCR alpha in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène TCR alpha
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 34
Conjugué PE/ATTO 594
Formule PBS
Alias de gène C), D, FLJ22602, J, MGC117436, MGC22624, MGC23964, MGC71411, T cell receptor alpha locus, T-cell antigen receptor, alpha polypeptide, T-cell receptor, alpha (V, TCRA, TCRD, TRA
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Purified recombinant soluble TCR from the T-cell hybridoma 85.33, corresponding to V alpha 11
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Adaptive Immunity, Cell Biology, Immunology, Protein Kinase, Signal Transduction, Tyrosine Kinases
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6955
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG κ
Gamme de produits Novus