missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TCR alpha Antibody (F1), Novus Biologicals™

Code produit 18044714 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
200 μg
Conditionnement:
200µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18044714 200 μg 200µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18044714 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP222493

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

TCR alpha Monoclonal specifically detects TCR alpha in Human, Primate samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène TCR alpha
Applications Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen)
Classification Monoclonal
Clone F1
Concentration 0.15 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Flow Cytometry 1 - 2 ug, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunoprecipitation 1:10 - 1:50, Immunohistochemistry-Frozen 1:10 - 1:2000
Numéro d’ordre du gène P01848
Alias de gène C), D, FLJ22602, J, MGC117436, MGC22624, MGC23964, MGC71411, T cell receptor alpha locus, T-cell antigen receptor, alpha polypeptide, T-cell receptor, alpha (V, TCRA, TCRD, TRA
Symboles de gène(s) TRA
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Human TCR V alpha-2
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 200 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Adaptive Immunity, Cell Biology, Immunology, Protein Kinase, Signal Transduction, Tyrosine Kinases
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6955
Spécificité du test This antibody reacts with Human and Primate.
Espèces cibles Human, Primate
Contenu et stockage Store at 4C. Do not freeze.
Forme Ascites
Isotype IgG2a
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.