Learn More
TCR β Chain Hamster anti-Mouse, APC, Clone: H57-597, BD
Hamster Monoclonal Antibody
160.00€ - 419.00€
Spécification
Clone | H57-597 |
---|---|
Concentration | 0.2mg/mL |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Conjugué | APC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15870749
|
BD Biosciences
561080 |
25 μg |
160.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15860379
|
BD Biosciences
560656 |
50 μg |
419.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15847058
|
BD Biosciences
553174 |
0.1 mg |
396.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The H57-597 antibody reacts with a common epitope of the β chain of the T-cell Receptor (TCR) complex on αβ TCR-expressing thymocytes and peripheral T lymphocytes and NK1.1+ thymocytes and NK-T cells of all mouse strains tested. It does not react with γδ TCR-bearing T cells. In the fetal and adult thymus, the TCR β-chain may form homodimers or pair with the pre-TCR α-chain on the surface of immature thymocytes before expression of the TCR α-chain. Plate-bound or soluble H57-597 antibody activates αβ TCR-bearing T cells, and plate-bound mAb can induce apoptotic death.
Spécification
H57-597 | |
Flow Cytometry | |
APC | |
RUO | |
TCR affinity-purified from mouse T-cell hybridoma DO-11.10 | |
Affinity Purified |
0.2mg/mL | |
Monoclonal | |
Hamster | |
Mouse | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
For Research Use Only.