Learn More
TCR γδ Mouse anti-Human, FITC, Clone: B1, BD
Mouse Monoclonal Antibody
96.30€ - 245.03€
Spécification
| Antigène | TCR γδ |
|---|---|
| Clone | B1 |
| Concentration | 0.5mg/mL |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15891539
|
BD Biosciences
561995 |
25 μg |
96.30€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15859808
|
BD Biosciences
559878 |
0.1 mg |
246.00€ 245.03€ / 1 pièce Économisez 0.97€ 0.39% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The B1 monoclonal antibody specifically binds to the γδ T cell receptor ( γδ TCR). This receptor complex consists of two disulfide-linked transmembrane glycoproteins, a γchain (45-60 kDa) and a δ subunit (40-60 kDa). The γδ TCR is associated with the signal-transducing CD3 complex. The γδ TCR is expressed by thymocytes and by peripheral T cell subsets (γδ T cells) that are located in the blood, liver, skin and various lymphoid and mucosal tissues. γδ T cells contribute to both innate and adaptive immune responses to infections and tumors. Reports suggest that γδ T cells may also play roles in antigen presentation and the regulation of autoimmune responses.
Spécification
| TCR γδ | |
| 0.5mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| IgG1 κ | |
| Affinity Purified |
| B1 | |
| Flow Cytometry | |
| FITC | |
| RUO | |
| Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
| Primary | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
For Research Use Only.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.