Learn More
TCR V delta 1 Antibody (TS8.2), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-22506-50ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
TCR V delta 1 Monoclonal specifically detects TCR V delta 1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen.
Spécification
| TCR V delta 1 | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Flow Cytometry 1 - 2 ug, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10 - 1:500 | |
| TRD | |
| Human TCR V delta 1 | |
| 50 ug | |
| Primary | |
| This antibody reacts with Human. | |
| Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen) | |
| TS8.2 | |
| Unconjugated | |
| T cell receptor delta locus, T-cell antigen receptor, delta polypeptide, T-cell receptor, delta (V,D,J,C), TCRD, TCRD, TRD@, TCRDV1, TRD@ | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| 6964 | |
| Human | |
| Ascites |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu