missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TCTN3 Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™

Code produit 18577162 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18577162 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18577162 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP297323UV

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

TCTN3 Polyclonal antibody specifically detects TCTN3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène TCTN3
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 350
Formule 50 mM Sodium Borate
Alias de gène C10orf61, chromosome 10 open reading frame 61, DKFZP564D116, TECT3DKFZp564D116, tectonic 3, tectonic family member 3, tectonic-3
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human TCTN3 fragment.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis, Cell Biology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 26123
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.