missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TDO2 Antibody (998604), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB9768N
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
TDO2 Monoclonal antibody specifically detects TDO2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Flow Cytometry, CyTOF
Spécification
| TDO2 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 700 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Flow Cytometry, CyTOF | |
| 998604 | |
| Immunohistochemistry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| TDOTO, TPH2EC 1.13.11.11, TRPOtryptophanase, Tryptamin 2,3-dioxygenase, tryptophan 2,3-dioxygenase, Tryptophan oxygenase, Tryptophan pyrrolase, Tryptophanase | |
| E. coli-derived human TDO2, Leu18-Phe388, Accession # P48775 | |
| 0.1 mL | |
| Immunology, Lipid and Metabolism, Neuroscience | |
| 6999 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2b |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu