Learn More
TDO2 Antibody (OTI2A4), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Novus Biologicals NBP2-45995
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 18019263
  • 581.00€ / 0.10mL
Description
Ensure accurate, reproducible results in Western Blot, Immunohistochemistry
TDO2 Monoclonal specifically detects TDO2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
TDO2
Monoclonal
1 mg/mL
Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:150
TDOTO, TPH2EC 1.13.11.11, TRPOtryptophanase, Tryptamin 2,3-dioxygenase, tryptophan 2,3-dioxygenase, Tryptophan oxygenase, Tryptophan pyrrolase, Tryptophanase
Mouse
47.7 kDa
0.1 mL
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Western Blot, Immunohistochemistry
OTI2A4
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 1.0% BSA and 50% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
TDO2
Full length human recombinant protein of human TDO2(NP_005642) produced in HEK293T cell.
Immunogen affinity purified
RUO
6999
Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG1
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only