Learn More
TDP1 Antibody [DyLight 405], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30498495 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30498495 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30498495 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP338115V
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Rabbit Polyclonal Antibody
TDP1 Polyclonal antibody specifically detects TDP1 in Human,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène TDP1
Applications ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 405
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène EC 3.1.4, EC 3.1.4.-, FLJ11090, MGC104252, SCAN1, Tyr-DNA phosphodiesterase 1, tyrosyl-DNA phosphodiesterase 1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-140 of human TDP1 (NP_060789.2).,, Sequence:, MSQEGDYGRWTISSSDESEEEKPKPDKPSTSSLLCARQGAANEPRYTCSEAQKAAHKRKISPVKFSNTDSVLPPKRQKSGSQEDLGWCLSSSDDELQPEMPQKQAEKVVIKKEKDISAPNDGTAQRTENHGAPACHRLKE
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 55775
Espèces cibles Human, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG