missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TdT Antibody (DNTT/1453), DyLight 650, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-08563C
521.90 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
TdT Monoclonal antibody specifically detects TdT in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| TdT | |
| Monoclonal | |
| DyLight 650 | |
| deoxynucleotidyltransferase, terminal, EC 2.7.7, EC 2.7.7.31, nucleosidetriphosphate:DNA deoxynucleotidylexotransferase, TDTDNA nucleotidylexotransferase, Terminal addition enzyme, Terminal deoxynucleotidyltransferase, terminal deoxyribonucleotidyltransferase, Terminal transferase | |
| Recombinant fragment (around aa 52-192) of human TdT protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P04053) | |
| 100 μg | |
| Adaptive Immunity, Cell Cycle and Replication, Immunology | |
| 1791 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| DNTT/1453 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu