Learn More
TEAD4 Antibody [DyLight 488], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30498335 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30498335 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30498335 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP338077G
 Article restreint
Expédition estimée: 16-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Polyclonal Antibody
TEAD4 Polyclonal antibody specifically detects TEAD4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène TEAD4
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 488
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène EFTR-2, hRTEF-1B, related transcription enhancer factor 1B, RTEF1RTEF-1, TCF13L1MGC9014, TEA domain family member 4TEF3, TEAD-4, TEF-3, TEFR-1, Transcription factor 13-like 1, Transcription factor RTEF-1, transcriptional enhancer factor 1-related, transcriptional enhancer factor 3, transcriptional enhancer factor TEF-3
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 110-250 of human TEAD4 (NP_003204.2).,, Sequence:, AREIQAKLKDQAAKDKALQSMAAMSSAQIISATAFHSSMALARGPGRPAVSGFWQGALPGQAGTSHDVKPFSQQTYAVQPPLPLPGFESPAGPAPSPSAPPAPPWQGRSVASSKLWMLEFSAFLEQQQDPDTYNKHLFVHI
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7004
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG