missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TEKT5 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Code produit 18625182 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18625182 0.1 mL 0.10mL
18691222 0.02 mL 0.02mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18625182 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2940090.1ml

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

TEKT5 Polyclonal antibody specifically detects TEKT5 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène TEKT5
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Formule PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gène FLJ32871, MGC163208, MGC163210, tektin 5, tektin-5
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-300 of human TEKT5 (NP_653275.1). MEFLGTTQTASYCGPKKCCGLTSLPAVQAPVIQECYQPYYLPGYRYLNSWRPSLFYKIANVQTCPDESTSTLRPPTILPTLRSALFSRYSPHDWDQSNQLQVRGAEASRLWASRLTDDSMRLLQDKDQLTHQMQEGTCRNLGQRLSDIGFWKSELSYELDRLLTENQNLETVKRRLECAANEVNCPLQVALECLYHREKRIGIDLVHDNVEKNLIREVDLLKCCQEQMRKLAQRIDIQMRDNRDAQHVLERDLEDKSSAQCIDEKCFNLRNTSDCISFFHGMEKIDGTISVPETWAKFSN
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 146279
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.