Learn More
Thermo Scientific™ Instrument de mesure de température série Temp 10, type J Code produit.: 11862841
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Thermo Scientific™ Instrument de mesure de température série Temp 10, type J
Code produit. 11862841
IP 54, 1 pièce
Code nomenclature Nacres: NB.61
Click to view available options
Indice IP:
IP 54
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11862841
Marque: Thermo Scientific™ 01X450405
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les instruments de mesure de la température sont disponibles pour vos besoins de base en matière de mesure de la température.
Robuste et facile à utiliser, la série Thermo Scientific Temp 10 dispose d’un grand écran LCD double-ligne rétroéclairé, vous permettant de lire de façon claire et précise la température mesurée et la température min./max., même dans les environnements sombres. De conception ergonomique pour s’adapter parfaitement à votre paume, la série Temp 10 offre une praticité mains-libres maximale grâce à notre kit mains-libres exclusif à trois voies exclusif, vendu séparément.
Caractéristiques :
Convivial
  • Étalonnage automatique : laissez l’électrode dans l’eau glacée et appuyez sur ‘CAL’ pour l’étalonner
  • La température min./max. lors de la pression sur une touche
  • L’affichage double indique la mesure actuelle et la mesure min./max.
  • Grand écran lumineux facile à lire
Polyvalente
  • Mesures allant de -250 à 1372°C
  • Accepte une grande variété de sondes de température utilisant un mini-connecteur standard
  • L’option mains-libres exclusive à trois voies (kit vendu séparément) – suspendez l’instrument de mesure à un tuyau ou une courroie, collez l’instrument de mesure sur une surface métallique ou posez simplement l’instrument de mesure sur la surface d’une table
Conception robuste
  • IP54 étanche avec clavier scellé et boîtier en plastique ABS
  • La protection en caoutchouc garantit une prise ferme et se dédouble pour servir de support de table
Stockage : -40°C à 65°C (-40°F à 149°F) ; 10 % à 90 % (sans condensation)
Applications
  • Produits chimiques
  • Fabrication
  • Aliments et boissons
  • Industrie et automobile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autonomie de la batterie > 750 heures (sans rétroéclairage)
Type de batterie 3 piles alcalines AA 1,5 V
Description Thermomètre thermocouple de type J Thermo Scientific avec blindage en caoutchouc/support (sonde non incluse)
Type d’affichage LCD 58 x 40 mm avec rétroéclairage
Indice IP IP 54
Measurement Modes Température
Plage de températures (métrique) –210°C à +1200°C
Comprend Avec lecture min./max., fonction Hold (de mise en attente), indicateur de stabilité, arrêt automatique : 17,5 min (sélectionnable)
Entrées Connecteur unique circulaire à 3 broches (commutateur TA3F)
Précision de la température De -200,0°C à - 100,0°C (de -392°F à -148°F) : ±2,0°C (±4,0°F), de -99,9°C à 199,9°C (de -148°F à 392°F) : ±0,2°C (±0,4°F), de 200,0°C à 850,0°C (de 392°F à 1562°F) : ±2,0°C (±4,0°F)
Plage de températures (impériale) -346°F à 2192°F
Résolution de la température En-dessous de 1000° : 0,1°C/°F ; au-dessus de 1000° : 1°C/°F
Dimensions (L x l x H) 175 x 97 x 42 mm (sans blindage) ; 180 x 102 x 52 mm (avec blindage)
Poids (métrique) 267 g (sans blindage) ; 362 g (avec blindage)
Nom du produit
Thermo Scientific™ Instrument de mesure de température série Temp 10, type J >