Learn More
Thermographic Measurements Ltd Indicateurs de température avec cadran de niveau 5 Thermax™
Fournissent un système de surveillance de la température rapide et simple basé sur une technologie exclusive de changement de couleur. Les indicateurs de température TMC Hallcrest™ Thermax™ avec cadran à 5 paliers enregistrent la température maximale obtenue en subissant une décoloration irréversible.
17.95€ - 487.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
---|---|
Taille du cadran (impériale) | 0,15 in |
Taille du cadran (métrique) | 14 mm |
Jetable | Oui |
À utiliser avec (application) | For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications |
Code produit | Marque | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11770879
|
Thermographic Measurements Ltd
M05CTHERG5D01P1 |
143 °C à 166 °C |
20.75€
10 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11780879
|
Thermographic Measurements Ltd
M05CTHERG6D01P1 |
171°C à 193°C |
20.75€
10 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11740879
|
Thermographic Measurements Ltd
M05CTHERG2D01P1 |
60°C à 82°C |
17.95€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11750879
|
Thermographic Measurements Ltd
M05CTHERG3D01P1 |
88°C à +110°C |
17.95€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11700889
|
Thermographic Measurements Ltd
M05CTHERG8D01P1 |
232°C à 260°C |
19.75€
10 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17777514
|
Thermographic Measurements Ltd
M05CTHERG4D01P1 |
116°C à 138°C |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Beschreibung
- Étiquette ronde sensible à la chaleur pour la surveillance de la température de stérilisation
- Abordable et facile à utiliser
- Adhésive
- Réponse immédiate.
- Le changement de couleur permanent enregistre la température la plus élevée atteinte.
- Résistante à l’huile, l’eau et la vapeur.
- Tolérances de précision : 29-99°C (± 1°C) / 100-154°C (± 1,5°C) / 160-290°C (± 1°C)
Spezifikation
ISO 9001 | |
14 mm | |
For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications | |
14 mm | |
14 mm | |
Wax-melt Technology | |
Indicateurs de mesure de la température circulaires | |
Yes | |
±1°C |
0,15 in | |
Oui | |
0.55 in. | |
40 to 60% | |
2 to 5 seconds | |
9 g | |
0.55 in. | |
Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment | |
Dual °C (°F) |