Learn More
Tenuazonsäure-(acétyl-13C2)-LöLsung, Honeywell Fluka™
50 μg/ml dans de l’acétonitrile, étalon analytique, matériau de référence
Marque: Honeywell Fluka R1323-2ML
Informations supplémentaires : Poids : 0.02260kg
Description
Assurez-vous d'avoir les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et réussir les audits pertinents :
- Matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité produits conformément à l'ISO 9001
- Certificat d'analyse (CoA) dans chaque livraison avec date d'expiration et résultats analytiques spécifiques au lot
- Assistance technique gratuite par des experts
Spécification
Liquide | |
Étalon analytique, | |
0.78 g/cm3 | |
2 mL | |
MYCOTOXINES |
75-05-8,1486471-66-2 | |
Bouteille en verre | |
82°C | |
6°C |