Learn More
TER119 Rat, anti-Mouse, PE, Clone: TER-119, STEMCELL Technologies
Rat Monoclonal Antibody
116.10€ - 305.10€
Spécification
| Antigène | TER119 |
|---|---|
| Clone | TER-119 |
| Applications | Immunohistochemistry, Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugué | PE |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17187611
|
Stemcell Technologies
100-0451 |
25 μg |
116.10€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17197611
|
Stemcell Technologies
100-0452 |
100 μg |
305.10€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- The TER-119 antibody reacts with murine TER119 (Ly-76), an ∼52 kDa protein associated with glycophorin A on the surface of cells of the erythroid lineage in embryonic yolk sac, fetal and newborn liver, adult bone marrow, peripheral blood, and lymphoid organs
- TER119 is an erythroid-specific marker expressed at all stages of differentiation from early proerythroblasts to mature erythrocytes, but not by erythroid colony-forming cells (BFU-E, blast-forming unit erythroid, or CFU-E, colony-forming unit erythroid)
- The TER-119 antibody is a component of the 'lineage cocktail' used to detect, or deplete cells committed to hematopoietic lineages
- In adult mice, TER119 is found on ∼20 - 25% of bone marrow cells and ∼2 - 3% of splenocytes
- This antibody clone has been verified for purity assessments of cells isolated with EasySep™ kits, including EasySep™ Mouse CD4+ T Cell Isolation Kit (Catalog #19852)
Spécification
| TER119 | |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| PE | |
| Mouse |
| TER-119 | |
| Monoclonal | |
| Rat | |
| Primary |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit