Learn More
Tert-butyldiméthylchlorosilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
tert-Butyldimethylchlorosilane is used to protect hydroxyl group in organic synthesis. It finds application in the synthesis of prostaglandin. It is also used as an auxiliary material for hypolipaemics such as lovastatin and simvastatin. It plays an important role in the preparation of isoxazolines N-oxides from alpha-bromonitroalkanes. It acts as a versatile protecting reagent for amines, amides and alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le tert-butyldiméthylchlorosilane est utilisé pour protéger le groupe hydroxyle en synthèse organique. Il est utilisé dans la synthèse de la prostaglandine. Il est également utilisé comme agent auxiliaire pour les substances hypolipémiques telles que la lovastatine et la simvastatine. Il joue un rôle important dans la préparation de N-oxydes d’isoxazolines à partir d’alpha-bromonitroalcanes. Il agit comme réactif de protection pour les amines, les amides et les alcools en raison de sa polyvalence.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et l’acétate d’éthyle. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les bases, les métaux, les agents oxydants et les alcools.
Spécification
Point d’ébullition | 124°C to 126°C |
Nom chimique ou matériau | tert-Butyldimethylchlorosilane |
Point de fusion | 86°C to 89°C |
Quantité | 5 g |
Formule linéaire | (CH3)3CSi(CH3)2Cl |
Numéro UN | UN2925 |
Beilstein | 505999 |
Point d’éclair | 22°C (72°F) |
Informations sur la solubilité | Soluble in chloroform and ethyl acetate. Insoluble in water. |
Poids de la formule | 150.73 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
- tert-Butyldimethylchlorosilane
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H228-Matière solide inflammable.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Chloro(1,1-dimethylethyl)dimethyl-silane
RUO – Research Use Only