Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Rack pour tubes à essai
Fabriquée en acier inox. Portoir pour tubes à essai Edmund Bühler GmbH™ à utiliser avec un pied à charnière sur plateau universel ou avec bande de serrage sur système de rack.
108.00€ - 189.00€
Spécification
Couleur | Metal |
---|---|
Matériau | Stainless Steel |
Stérilité | Non-sterile |
Code produit | Marque | Capacité | Diamètre (métrique) de l’ouverture | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Diamètre (métrique) de l’ouverture | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10796002
|
Edmund Bühler GmbH™
0052 201 |
Tubes (30 mm) | 30 mm |
128.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12736967
|
Edmund Bühler GmbH™
0052 057 |
Tubes (16 mm) | 16 mm |
108.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10073541
|
Edmund Bühler GmbH™
0052 058 |
Tubes (18 mm) | 18 mm |
189.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- En acier inox
- Dimensions : 289 x 100 mm
- Fixation à un pied à charnière varier l’angle (commander séparément)
- Pour une utilisation avec agitateurs à plateforme universels
Spécification
Metal | |
Stainless Steel | |
Non-sterile |