Learn More
Memmert™ Test Tube Racks with 36 Holes
Test tube rack with 36 holes and 3-row rack
Marque: Memmert™ WTB15B48835
Informations supplémentaires : Poids : 0.01100kg
Description
- Portoir pour tubes à essai
- Rack à 3 rangées de 36 trous
- Le diamètre est de 18 mm
Spécification
Rack de 36 trous, 3 rangées | |
Racks pour tubes à essai | |
18 mm |
WTB15 | |
Longitudinaux pour tailles 15 et 24 |