Learn More
Memmert™ Test Tube Racks with 36 Holes
Test tube rack with 36 holes and 3-row rack
67.00€ - 103.00€
Spécification
Description | Rack de 36 trous, 3 rangées |
---|---|
Type | Racks pour tubes à essai |
Diamètre (métrique) | 18 mm |
Code produit | Marque | Caractéristiques | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Caractéristiques | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17100305
|
Memmert™
WTB11B48834 |
Transverses pour tailles 15 et 24 | WTB11 |
67.00€
1 pièce |
N/A | ||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
17110425
|
Memmert™
WTB6B48834 |
Transverses pour tailles 15 et 24 | WTB6 |
67.00€
1 pièce |
N/A | |||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
17190325
|
Memmert™
WTB15B48835 |
Longitudinaux pour tailles 15 et 24 | WTB15 |
103.00€
1 pièce |
N/A | |||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
17190355
|
Memmert™
WTB24B48835 |
Transverses pour tailles 15 et 24 | WTB24 |
103.00€
1 pièce |
N/A | |||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
Description
- Test tube rack
- 36 holes 3-row rack
- Diameter is 18 mm
Spécification
Rack de 36 trous, 3 rangées | |
Racks pour tubes à essai | |
18 mm |