missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Testosterone Antibody (RM435), R&D Systems™

Code produit 18643975 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18643975 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18643975 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP318821
 Article restreint
Expédition estimée: 26-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody

Testosterone Monoclonal antibody specifically detects Testosterone in Nonspecies specific samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Testosterone
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone RM435
Conjugué Unconjugated
Dilution ELISA 1 - 10 ng
Formule 50% Glycerol/PBS, 1% BSA
Alias de gène 17b-Hydroxyandrost-4-ene-3-one, 17b-Testosterone
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Testosterone-KLH
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cellular Signaling, Developmental Biology
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Non-species specific
Contenu et stockage Store at -20°C.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.