Learn More
Fluorure de tétrabutylammonium1, solution M dans THF, contenant ca. 5% d’eau, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Acros 201955000
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 429-41-4 Poids : 0.44350kg Transport : UN number : 2924 Chem class : 3 Pack group : II
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-XSpécification
Tetrabutylammonium fluoride | |
429-41-4,109-99-9,7732-18-5 | |
[CH3(CH2)3]4NF | |
04,477; 05,645; 07,353; 08,467; 09,444; 10,378; 11,499; 12,458; 14,293; 15,168; 17,363 | |
tetrabutylammonium fluoride, tbaf, tetrabutylazanium fluoride, tetrabutyl ammonium fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride, tetrabutylamine, fluoride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, n,n,n-tributyl-1-butanaminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride 1:1 | |
[F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC | |
261.47 | |
CHEBI:51990 | |
Flacon en verre | |
500 mL |
1M Solution in THF, Containing ca 5% Water | |
C16H36FN | |
MFCD00011747 | |
0.8870g/mL | |
FPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M | |
Tétrabutylazanium ; fluorure | |
2724141 | |
261.46 | |
0.887 | |
−17°C |
Sécurité et traitement
- Tetrabutylammonium fluoride, 1M solution in THF, containing ca. 5% water
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.