Learn More
Hydroxyde de tétrabutylammonium, solution 1 M dans méthanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Acros 428958000
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 2052-49-5 Poids : 0.66400kg Transport : UN number : 3286 Chem class : 3 Pack group : II
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
65.0°C | |
-98.0°C | |
Incolore à jaune | |
800 mL | |
[CH3(CH2)3]4NOH | |
12°C | |
Solubility in water: soluble | |
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC | |
259.48 | |
259.46 | |
Flacon en verre AcroSeal™ | |
0.91 |
Tetrabutylammonium Hydroxide | |
2052-49-5,67-56-1 | |
Solution | |
C16H37NO | |
MFCD00009425 | |
tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1 | |
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M | |
tetrabutylazanium hydroxide | |
2723671 | |
0.95 to 1.1M | |
1.3775 | |
0.9100g/mL |
Sécurité et traitement
- Tetrabutylammonium hydroxide, 1M solution in methanol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.